Drukuj
kaolin, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: China Clay, Hydrated aluminum silicate, Clay
211740010 211740025 211740100
ACRO211740010EA 242 PLN
ACRO211740010 ACRO211740025 ACRO211740100
kaolin, pure
kaolin
Formuła: Al₂SiO₇·2H₂O
MW: 258.16 g/mol
Temp. topnienia: 1750 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00062311
Numer CAS: 1332-58-7
Numer WE (dawny EINECS): 310-194-1
REACH: exempt
Klasyfikacja Merck : 13,05300
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light beige Powder
Loss on drying ≤1.5 %
Particle size 1.0 to 1.8 µm (D50)
Loss on ignition 10.8 % to 11.8 %