Drukuj
azotan glinu nonahydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Aluminum nitrate nonahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
229415-100G 229415-10G
SIAL229415-100GEA 2040 PLN
SIAL229415-100G SIAL229415-10G
azotan glinu nonahydrat, Sigma-Aldrich®
azotan glinu nonahydrat
Formuła: Al(NO₃)₃·9H₂O
MW: 375.13 g/mol
Temp. topnienia: 73
Gęstość: 1.72 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149132
Numer CAS: 7784-27-2
Numer WE (dawny EINECS): 236-751-8
Jednostka: 1438
ADR: 5.1 III