azotan glinu nonahydrat ≥99.999% (metals basis), Puratronic® niska zawartość rtęci
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
43145.22
43145.14
43145.36
43145.22EA
3090
PLN
43145.22
43145.14
43145.36
azotan glinu nonahydrat ≥99.999% (metals basis), Puratronic® niska zawartość rtęci
azotan glinu nonahydrat
Purity: 99.999%
CAS No.: 7784-27-2
Molecular Formula: Al(NO3)3.9H2O
Formula Weight: 375.13 (212.99anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,352
UN No.: 1438
MDL No.: MFCD00003419
Formuła:
Al(NO₃)₃·9H₂O Gęstość: 1,72 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149132 Numer CAS: 7784-27-2 Numer WE (dawny EINECS): 236-751-8 Jednostka: 1438 ADR: 5.1,III Klasyfikacja Merck : 14,352 |