Fluorek glinu trihydrat ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 97%
CAS No.: 15098-87-0
Molecular Formula: AlF3.3H2O
Formula Weight: 138.02 (83.98anhy)
Physical Form: Powder
Density: 2.17
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 250° -3H2O
Merck Reference: 14,339
MDL No.: MFCD00003426
Formuła:
AlF₃·3H₂O Temp. topnienia: 250 °C (-3H₂O) Gęstość: 2,17 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149141 Numer CAS: 15098-87-0 Numer WE (dawny EINECS): 232-051-1 Jednostka: 3260 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,339 |