Fluorek glinu trihydrat 97%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Aluminum fluoride trihydrate
216825000
216820025
ACRO216825000EA
348
PLN
ACRO216825000
ACRO216820025
Fluorek glinu trihydrat 97%, extra pure
Fluorek glinu trihydrat
Formuła:
AlF₃·3H₂O Gęstość: 1,91 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149141 Numer CAS: 15098-87-0 Numer WE (dawny EINECS): 232-051-1 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 12,00351 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White Powder |
Assay | ≥96.0 % |
Sulfate (SO4) | ≤200 ppm |
Iron (Fe) | ≤100 ppm |