Drukuj
Trichlorek glinu heksahydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Aluminum chloride hexahydrate
MQ200
A0718-2.5KG A0718-500G
SIALA0718-2.5KGEA 2700 PLN
SIALA0718-2.5KG SIALA0718-500G
Trichlorek glinu heksahydrat, Sigma-Aldrich®
Trichlorek glinu heksahydrat
Formuła: AlCl₃·6H₂O
MW: 241.43 g/mol
Temp. topnienia: ∼100 °C
Gęstość: 2.39 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149134
Numer CAS: 7784-13-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-208-1
Jednostka: 3260
ADR: 8 III