Drukuj
Trichlorek glinu heksahydrat 99%, reagent
Dostawca: Honeywell Chemicals
Uwaga
Synonim: Aluminum chloride hexahydrate
237078-100G 237078-500G
237078-100GEA 124 PLN
237078-100G 237078-500G
Trichlorek glinu heksahydrat 99%, reagent
Trichlorek glinu heksahydrat
  • ≥95% for general laboratory use.
Formuła: AlCl₃·6H₂O
MW: 241.43 g/mol
Temp. topnienia: 100
Gęstość: 2.4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149134
Numer CAS: 7784-13-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-208-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Vapor Pressure 1 mmHg ( 100 °C)
Assay 98.5 - 101.5 %