Drukuj
Trichlorek glinu heksahydrat 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
A14437.0B A14437.0I A14437.30
A14437.0BEA 401 PLN
A14437.0B A14437.0I A14437.30
Trichlorek glinu heksahydrat 99%
Trichlorek glinu heksahydrat
Formuła: AlCl₃·6H₂O
Gęstość: 2,398
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149134
Numer CAS: 7784-13-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-208-1
Jednostka: 3260
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 14,337