Drukuj
Trichlorek glinu heksahydrat, reagent
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Aluminum chloride hexahydrate
12297.36 12297.A3
12297.36EA 455 PLN
12297.36 12297.A3
Trichlorek glinu heksahydrat, reagent
Trichlorek glinu heksahydrat
Pharmaceuticals, pigments, in cosmetics and deOdourants, dyeing fabrics, refining crude oils, parchment paper manufacturing
Formuła: AlCl₃·6H₂O
MW: 241.43 g/mol
Temp. topnienia: 100 °C (temp. rozkładu)
Gęstość: 2.398
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149134
Numer CAS: 7784-13-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-208-1
Jednostka: 3260
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 14,337