Drukuj
siarczan (VI) magnezu heptahydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
M2773-1KG M2773-500G
SIALM2773-1KGEA 1340 PLN
SIALM2773-1KG SIALM2773-500G
siarczan (VI) magnezu heptahydrat, Sigma-Aldrich®
siarczan (VI) magnezu heptahydrat
Formuła: MgSO₄·7H₂O
Temp. topnienia: 1124 °C
Gęstość: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00149785
Numer CAS: 10034-99-8
Klasyfikacja Merck : 13,05715