Drukuj
siarczan (VI) magnezu heptahydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
63138-1KG 63138-250G
SIAL63138-1KGEA 1380 PLN
SIAL63138-1KG SIAL63138-250G
siarczan (VI) magnezu heptahydrat, Sigma-Aldrich®
siarczan (VI) magnezu heptahydrat
Formuła: MgSO₄·7H₂O
Temp. topnienia: 1124 °C
Gęstość: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149785
Numer CAS: 10034-99-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-298-2
Klasyfikacja Merck : 13,05715