Drukuj
siarczan (VI) magnezu heptahydrat 99,0-100,5 Ph. Eur.
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: sulphuric acid magnesium salt heptahydrate, Epsom salt, Bitter salt
25167.298EA 215 PLN
25167.298 25167.367 25167.460
siarczan (VI) magnezu heptahydrat 99,0-100,5 Ph. Eur.
siarczan (VI) magnezu heptahydrat
Formuła: MgSO₄·7H₂O
MW: 246.48 g/mol
Temp. topnienia: 1124 °C
Gęstość: 2.66 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00149785
Numer CAS: 10034-99-8
Klasyfikacja Merck : 13,05715
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (calculated on dried substance) 99.0 - 100.5 %
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification A Passes test
Identification B Passes test
Appearance of solution Passes test
Acidity or alkalinity Passes test
Cl (Chloride) Max. 300 ppm
As (Arsenic) Max. 2 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Li Max. 0.5 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Loss on drying (110-120°C) 48.0 - 52.0 %
Residual solvents Passes test