siarczan (VI) magnezu heptahydrat ≥98%, oczyszczone
Dostawca: VWR Chemicals
25163.364EA
628
PLN
25163.364
25163.290
siarczan (VI) magnezu heptahydrat ≥98%, oczyszczone
siarczan (VI) magnezu heptahydrat
Formuła:
MgSO₄·7H₂O Temp. topnienia: 1124 °C Gęstość: 2,66 g/cm³ (20 °C) |
Numer MDL:
MFCD00149785 Numer CAS: 10034-99-8 Klasyfikacja Merck : 13,05715 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 98 % |
Insoluble matter | Max. 0.05 % |
Fe (Iron) | Max. 20 ppm |