Drukuj
siarczan (VI) magnezu heptahydrat 98.0-102.0%, proszek ACS
Dostawca: MP Biomedicals
0219142205 02191422.1 02191422.5 0219142201
ICNA0219142205EA 1920 PLN
ICNA0219142205 ICNA02191422.1 ICNA02191422.5 ICNA0219142201
siarczan (VI) magnezu heptahydrat 98.0-102.0%, proszek ACS
siarczan (VI) magnezu heptahydrat
Component of Earle′s balanced salt solution; Component of Hanks′ balanced salt solution; Component of plant cell-culture media and of culture media for microorganisms.; Purification of CAP, catabolite gene activator; In the preparation of spheroplasts from E. coli K38.
Chloride (Cl) ≤5 ppm Nitrate (NO3) ≤0,002% Ammonium (NH4) ≤0,002% Calcium (Ca) ≤0,02% Manganese (Mn) ≤5 ppm Potassium (K) ≤0,005% Sodium (Na) ≤0,005% Strontium (Sr) ≤0,005% Iron (Fe) ≤5 ppm
Soluble in water, slightly soluble in alcohol.
Formuła: MgSO₄·7H₂O
Temp. topnienia: 1124 °C
Gęstość: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149785
Numer CAS: 10034-99-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-298-2
Klasyfikacja Merck : 13,05715
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 98,0 - 102,0%
pH 5,0 - 8,2 (5% aq soln)
Insoluble Matter ≤0,005%
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Nitrate (NO₃) ≤0,002%
Ammonium (NH₄) ≤0,002%
Calcium (Ca) ≤0,02%
Manganese (Mn) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤0,005%
Sodium (Na) ≤0,005%
Strontium (Sr) ≤0,005%
Heavy Metals (Pb) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm