Drukuj
siarczan (VI) magnezu heptahydrat ACS
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: sulphuric acid magnesium salt heptahydrate, Epsom salt, Bitter salt
0662-1KGEA 874 PLN
0662-1KG 0662-2.5KG 0662-500G
siarczan (VI) magnezu heptahydrat ACS
siarczan (VI) magnezu heptahydrat
Formuła: MgSO₄·7H₂O
MW: 246.48 g/mol
Temp. topnienia: 1124
Gęstość: 2.66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149785
Numer CAS: 10034-99-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-298-2
Klasyfikacja Merck : 13,05715
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Ammonium <0.002%
Calcium ≤0.02%
Chloride ≤0.0005%
Heavy metals (as Pb) ≤0.0005%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.0005%
Manganese ≤0.0005%
Nitrate ≤0.002%
pH (5%, water) @25 °C 5 – 8.2
Potassium ≤0.005%
Purity 98 – 102%
Sodium ≤0.005%
Strontium ≤0.005%