siarczan (VI) magnezu heptahydrat ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A14491.0B
A14491.0I
A14491.0BEA
263
PLN
A14491.0B
A14491.0I
siarczan (VI) magnezu heptahydrat ≥99%
siarczan (VI) magnezu heptahydrat
Purity: 99+%
CAS No.: 10034-99-8
Molecular Formula: MgSO4.7H2O
Formula Weight: 246.48 (120.37anhy)
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,5691
MDL No.: MFCD00149785
Formuła:
MgSO₄·7H₂O Temp. topnienia: 1124 °C Gęstość: 1,68 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149785 Numer CAS: 10034-99-8 Numer WE (dawny EINECS): 231-298-2 Klasyfikacja Merck : 14,5691 |