siarczan (VI) magnezu heptahydrat 98.0-102.0% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
11596.22
11596.36
11596.A3
11596.22EA
162
PLN
11596.22
11596.36
11596.A3
siarczan (VI) magnezu heptahydrat 98.0-102.0% ACS
siarczan (VI) magnezu heptahydrat
Purity: 98.0-102.0%
CAS No.: 10034-99-8
Molecular Formula: MgSO4.7H2O
Formula Weight: 246.48 (120.37anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.68
Solubility: Soluble in water. Slightly soluble in alcohol, glycerol
Merck Reference: 14,5691
MDL No.: MFCD00149785
Fireproofing, textiles, catalyst carrier, ceramics
Formuła:
MgSO₄·7H₂O Temp. topnienia: 1124 °C Gęstość: 1,68 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149785 Numer CAS: 10034-99-8 Numer WE (dawny EINECS): 231-298-2 Klasyfikacja Merck : 14,5691 |