Drukuj
siarczan (VI) magnezu heptahydrat 99+%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
124900010 124900025 124900100
ACRO124900010EA 422 PLN
ACRO124900010 ACRO124900025 ACRO124900100
siarczan (VI) magnezu heptahydrat 99+%, extra pure
siarczan (VI) magnezu heptahydrat
Formuła: MgSO₄·7H₂O
Temp. topnienia: 770 °C
Gęstość: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149785
Numer CAS: 10034-99-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-298-2
Klasyfikacja Merck : 13,05715
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥99.0 % (on dry substance)
Loss on drying 48.0 % to 52.0 % (450°C)
pH 5.0 to 9.2 (5 % at 20°C)
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm