Drukuj
Magnesium sulphate monohydrate, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
434183-1KG 434183-500G
SIAL434183-1KGEA 1530 PLN
SIAL434183-1KG SIAL434183-500G
Magnesium sulphate monohydrate, Sigma-Aldrich®
Magnesium sulphate monohydrate
Formuła: MgSO₄·1H₂O
Gęstość: 2,57 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149787
Numer CAS: 14168-73-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-298-2