Drukuj
siarczan wapnia dihydrat, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, E516, wytracony, SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.02160.9050 1.02160.1000
1.02160.9050EA 0 PLN
1.02160.9050 1.02160.1000
siarczan wapnia dihydrat, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, E516, wytracony, SAFC®
siarczan wapnia dihydrat
Formuła: CaSO₄·2H₂O
Gęstość: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149625
Numer CAS: 10101-41-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-900-3
Klasyfikacja Merck : 13,01711