siarczan wapnia dihydrat ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 10101-41-4
Molecular Formula: CaSO4.2H2O
Formula Weight: 172.17 (136.14anhy)
Physical Form: Powder
Density: 2.32
Melting Point: 128° -1.5H2O
Boiling Point: 163° -2H2O
Merck Reference: 14,1706
MDL No.: MFCD00149625
Formuła:
CaSO₄·2H₂O Temp. Wrzenia: 163 °C (-2H₂O) Gęstość: 2,32 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149625 Numer CAS: 10101-41-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-900-3 Klasyfikacja Merck : 14,1706 |