Drukuj
Wodorotlenek strontu oktahydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
463752-100G 463752-25G
SIAL463752-100GEA 3460 PLN
SIAL463752-100G SIAL463752-25G
Wodorotlenek strontu oktahydrat, Sigma-Aldrich®
Wodorotlenek strontu oktahydrat
Formuła: H₂O₂Sr·8H₂O
Temp. topnienia: 375 °C
Gęstość: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00150395
Numer CAS: 1311-10-0
Numer WE (dawny EINECS): 242-367-1
Jednostka: 3262
ADR: 8,III