Drukuj
Wodorotlenek strontu oktahydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
415219-1KG 415219-500G
SIAL415219-1KGEA 367 PLN
SIAL415219-1KG SIAL415219-500G
Wodorotlenek strontu oktahydrat, Sigma-Aldrich®
Wodorotlenek strontu oktahydrat
Formuła: H₂O₂Sr·8H₂O
MW: 265.76 g/mol
Temp. topnienia: 375
Gęstość: 1.9 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00150395
Numer CAS: 1311-10-0
Numer WE (dawny EINECS): 242-367-1
Jednostka: 3262
ADR: 8 III