Wodorotlenek strontu oktahydrat ≥99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99%
CAS No.: 1311-10-0
Molecular Formula: Sr(OH)2.8H2O
Formula Weight: 265.76 (121.60anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.900
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 100° -8H2O
Merck Reference: 14,8843
UN No.: 3262
MDL No.: MFCD00150395
Formuła:
H₂O₂Sr·8H₂O Temp. topnienia: 100 °C (-8H₂O) Gęstość: 1,900 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150395 Numer CAS: 1311-10-0 Numer WE (dawny EINECS): 242-367-1 Jednostka: 3262 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,8843 |