Drukuj
Wodorotlenek strontu oktahydrat 98%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
270230010 270230050
ACRO270230010EA 436 PLN
ACRO270230010 ACRO270230050
Wodorotlenek strontu oktahydrat 98%, pure
Wodorotlenek strontu oktahydrat
Formuła: H₂O₂Sr·8H₂O
MW: 265.76 g/mol
Temp. topnienia: 100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150395
Numer CAS: 1311-10-0
Numer WE (dawny EINECS): 242-367-1
Jednostka: 3262
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Titration with HCl ≥97.5 %