Wodortlenek baru oktahydrat ≥98%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
21687.232EA
307
PLN
21687.232
21687.298
Wodortlenek baru oktahydrat ≥98%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Wodortlenek baru oktahydrat
Formuła:
Ba(OH)₂·8H₂O Temp. Wrzenia: 780 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 78 °C Gęstość: 2,18 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149152 Numer CAS: 12230-71-6 Numer WE (dawny EINECS): 241-234-5 Jednostka: 3262 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 13,00980 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (at filling) | Min. 98 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Insolubility in diluted HCl | Max. 50 ppm |
Not precipitated by dil. H2SO4 (as SO4) | Max. 0.2 % |
CO3 (as BaCO3) (at filling) | Max. 2 % |
Cl (Chloride) | Max. 10 ppm |
S (Sulphur) | Max. 5 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 30 ppm |
Fe (Iron) | Max. 5 ppm |
Sr (Strontium) | Max. 1.5 % |
Conforms to Reag. Ph.Eur. | Passes test |