Drukuj
Wodortlenek baru oktahydrat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ISO do analizy, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01737.0500 1.01737.9050
1.01737.0500EA 354 PLN
1.01737.0500 1.01737.9050
Wodortlenek baru oktahydrat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ISO do analizy, Supelco®
Wodortlenek baru oktahydrat
Formuła: Ba(OH)₂·8H₂O
MW: 315.47 g/mol
Temp. Wrzenia: 780
Temp. topnienia: 78
Gęstość: 2.18 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149152
Numer CAS: 12230-71-6
Numer WE (dawny EINECS): 241-234-5
Jednostka: 2923
ADR: 8 (6.1) II
Klasyfikacja Merck : 13,00980
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 72 g/l (20 °C)
Melting Point 78 °C
Molar Mass 315.48 g/mol
Bulk Density 900 - 1100 kg/m3
Density 2.18 g/cm3 (20 °C)
pH 12.5 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material