Wodortlenek baru oktahydrat ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A12714.0C
A12714.0E
A12714.36
A12714.0CEA
2820
PLN
A12714.0C
A12714.0E
A12714.36
Wodortlenek baru oktahydrat ≥97%
Wodortlenek baru oktahydrat
Purity: 97%
CAS No.: 12230-71-6
Molecular Formula: H2BaO2.8H2O
Formula Weight: 315.48 (171.36anhy)
Odour: Odourless
Melting Point: 78°
UN No.: 3262
MDL No.: MFCD00149152
Formuła:
Ba(OH)₂·8H₂O Temp. Wrzenia: 780 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 78 °C Gęstość: 2,18 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149152 Numer CAS: 12230-71-6 Numer WE (dawny EINECS): 241-234-5 Jednostka: 3262 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,977 |