Wodortlenek baru oktahydrat 98+% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 12230-71-6
Molecular Formula: BaH2O2.8H2O
Formula Weight: 315.48 (171.36anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.18
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 78°
Solubility: Soluble in water, methanol. Slightly soluble in ethanol. Practically insoluble in acetone
Merck Reference: 14,977
UN No.: 3262
MDL No.: MFCD00149152
Used in manufacture of alkali, glass; in synthetic rubber vulcanization, alkalizing agent in water softening, boiler scale remedy, softening water
Formuła:
Ba(OH)₂·8H₂O MW: 315.47 g/mol Temp. Wrzenia: 780 Temp. topnienia: 78 Gęstość: 2.18 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149152 Numer CAS: 12230-71-6 Numer WE (dawny EINECS): 241-234-5 Jednostka: 3262 ADR: 8 III Klasyfikacja Merck : 14,977 |