Drukuj
Wodortlenek baru oktahydrat 98+% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
423465000 423460025 423461000
ACRO423465000EA 423 PLN
ACRO423465000 ACRO423460025 ACRO423461000
Wodortlenek baru oktahydrat 98+% ACS
Wodortlenek baru oktahydrat
Formuła: Ba(OH)₂·8H₂O
MW: 315.47 g/mol
Temp. Wrzenia: 780
Temp. topnienia: 78
Gęstość: 2.18 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149152
Numer CAS: 12230-71-6
Numer WE (dawny EINECS): 241-234-5
Jednostka: 3262
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,00980
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals or flakes
Titration with HCl ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfide (S) (Limit about 0.001 %) Passes test
Carbonate (as BaCO3) ≤2.0 %
Calcium (Ca) ≤0.05 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.01 %
Strontium (Sr) ≤0.8 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (in dilute HCl)