Drukuj
Wodortlenek baru oktahydrat 98+% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
203140010 203142500 203140050
ACRO203140010EA 720 PLN
ACRO203140010 ACRO203142500 ACRO203140050
Wodortlenek baru oktahydrat 98+% for analysis
Wodortlenek baru oktahydrat
Formuła: Ba(OH)₂·8H₂O
Temp. Wrzenia: 780 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 78 °C
Gęstość: 2,18 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149152
Numer CAS: 12230-71-6
Numer WE (dawny EINECS): 241-234-5
Jednostka: 3262
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 13,00980
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals or flakes
Titration with HCl ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Barium carbonate ≤2 %
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Strontium (Sr) ≤1.5 %
Sulfur (S) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (in HCl)