azotan (V) magnezu heksahydrat 99% ACS, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
|
Uwaga
|
237175-1KG
237175-500G
237175-1KGEA
637
PLN
237175-1KG
237175-500G
azotan (V) magnezu heksahydrat 99% ACS, Fluka™
azotan (V) magnezu heksahydrat
Formuła:
Mg(NO₃)₂·6H₂O Temp. Wrzenia: 330 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 89 °C Gęstość: 1,464 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 93,3 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149779 Numer CAS: 13446-18-9 Numer WE (dawny EINECS): 233-826-7 ADR: 5.1,III Klasyfikacja Merck : 13,05697 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | 98.0 - 102.0 % |
pH (5 %, 25 °C) | 5.0 - 8.2 |
Water insoluble matter | Max. 0.005 % |
Barium (Ba) | Max. 0.005 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.01 % |
Iron (Fe) | Max. 5 ppm |
Potassium (K) | Max. 0.005 % |
Manganese (Mn) | Max. 5 ppm |
Sodium (Na) | Max. 0.005 % |
Strontium (Sr) | Max. 0.005 % |
Heavy metals (ICP) ACS | Max. 5 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 0.001 % |
Phosphate (PO₄) | Max. 5 ppm |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.005 % |
Ammonium (NH₄) | Max. 0.003 % |