Drukuj
azotan (V) magnezu heksahydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
203696-10G 203696-50G
SIAL203696-10GEA 286 PLN
SIAL203696-10G SIAL203696-50G
azotan (V) magnezu heksahydrat, Sigma-Aldrich®
azotan (V) magnezu heksahydrat
Formuła: Mg(NO₃)₂·6H₂O
Temp. Wrzenia: 330 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 89 °C
Gęstość: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149779
Numer CAS: 13446-18-9
Numer WE (dawny EINECS): 233-826-7
Jednostka: 1474
ADR: 5.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,05697