azotan (V) magnezu heksahydrat 98,0-102,0 ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
11564.18
11564.36
11564.A3
11564.18EA
246
PLN
11564.18
11564.36
11564.A3
azotan (V) magnezu heksahydrat 98,0-102,0 ACS
azotan (V) magnezu heksahydrat
Purity: 98.0-102.0%
CAS No.: 13446-18-9
Molecular Formula: Mg(NO3)2.6H2O
Formula Weight: 256.41 (148.32anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.46
Melting Point: 89°
Boiling Point: 330° dec.
Solubility: Soluble in water, alcohol and liquid NH3
Merck Reference: 14,5674
UN No.: 1474
MDL No.: MFCD00149779
As fertilizer, in manufacture of ammonium nitrate, as a reagent chemical, and in pyrotechnics
Formuła:
Mg(NO₃)₂·6H₂O MW: 256.41 g/mol Temp. Wrzenia: 330 °C (temp. rozkładu) Temp. topnienia: 89 Gęstość: 1.46 Temp. Zapłonu: 93.3 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149779 Numer CAS: 13446-18-9 Numer WE (dawny EINECS): 233-826-7 Jednostka: 1474 ADR: 5.1 III Klasyfikacja Merck : 14,5674 |