Magnesium nitrate hydrate ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
It is used in printing, chemical, agriculture and ceramics industries. Its fertilizer grade has 10.5% nitrogen and 9.4% magnesium.
Purity: 99.999%
CAS No.: 10377-60-3
Molecular Formula: Mg(NO3)2.xH2O
Formula Weight: 148.32(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 1.46
Melting Point: 89°
Boiling Point: 330° dec.
Merck Reference: 14,5674
UN No.: 1474
MDL No.: MFCD00011103
Formuła:
Mg(NO₃)₂·xH₂O Temp. Wrzenia: 330 °C (temp. rozkładu) Temp. topnienia: 89 °C Gęstość: 1,46 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011103 Numer CAS: 10377-60-3 Numer WE (dawny EINECS): 233-826-7 Jednostka: 1474 ADR: 5.1,III Klasyfikacja Merck : 14,5674 |