Drukuj
azotan wapnia tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
C2786-1KG C2786-500G
SIALC2786-1KGEA 667 PLN
SIALC2786-1KG SIALC2786-500G
azotan wapnia tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
azotan wapnia tetrahydrat
Formuła: Ca(NO₃)₂·4H₂O
MW: 236.15 g/mol
Temp. topnienia: ∼42 °C
Gęstość: 1.86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149604
Numer CAS: 13477-34-4
Numer WE (dawny EINECS): 233-332-1
Jednostka: 1454
ADR: 5.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,01687