jodek baru hydrat ≥95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 95%
CAS No.: 13718-50-8
Molecular Formula: BaI2.xH2O
Formula Weight: 391.15(anhy)
Physical Form: Powder
Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Solubility: Freely soluble in water. Soluble in alcohol and acetone
Merck Reference: 14,980
UN No.: 1564
MDL No.: MFCD00003452
Formuła:
BaI₂·H₂O Gęstość: 5,15 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149155 Numer CAS: 7787-33-9 Numer WE (dawny EINECS): 237-276-9 Jednostka: 1564 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,980 |