Drukuj
Magnesium perchlorate hexahydrate, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
309303-100G 309303-500G
SIAL309303-100GEA 162 PLN
SIAL309303-100G SIAL309303-500G
Magnesium perchlorate hexahydrate, Sigma-Aldrich®
Magnesium perchlorate hexahydrate
Formuła: Cl₂MgO₈·6H₂O
Temp. topnienia: 185…190 °C
Gęstość: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00149778
Numer CAS: 13446-19-0
Numer WE (dawny EINECS): 233-108-3
Jednostka: 1475
ADR: 5.1,II