Magnesium perchlorate hexahydrate ≥99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
11635.30
11635.A1
11635.30EA
509
PLN
11635.30
11635.A1
Magnesium perchlorate hexahydrate ≥99% (metals basis)
Magnesium perchlorate hexahydrate
Purity: 99%
CAS No.: 13446-19-0
Molecular Formula: Mg(ClO4)2.6H2O
Formula Weight: 331.33 (223.23anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,5678
UN No.: 1475
MDL No.: MFCD00149778
Formuła:
Cl₂MgO₈·6H₂O Temp. topnienia: 185…190 °C Gęstość: 1,98 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149778 Numer CAS: 13446-19-0 Numer WE (dawny EINECS): 233-108-3 Jednostka: 1475 ADR: 5.1,II Klasyfikacja Merck : 14,5678 |