Drukuj
Chlorek strontu heksahydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
204463-10G 204463-50G
SIAL204463-10GEA 852 PLN
SIAL204463-10G SIAL204463-50G
Chlorek strontu heksahydrat, Sigma-Aldrich®
Chlorek strontu heksahydrat
Formuła: SrCl₂·6H₂O
Temp. Wrzenia: 100 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 61 °C
Gęstość: 1,93 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149865
Numer CAS: 10025-70-4
Numer WE (dawny EINECS): 233-971-6
Klasyfikacja Merck : 13,08920