Drukuj
Chlorek wapnia heksahydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
442909-1KG 442909-2.5KG
SIAL442909-1KGEA 177 PLN
SIAL442909-1KG SIAL442909-2.5KG
Chlorek wapnia heksahydrat, Sigma-Aldrich®
Chlorek wapnia heksahydrat
Formuła: CaCl₂·6H₂O
Gęstość: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149616
Numer CAS: 7774-34-7
Numer WE (dawny EINECS): 233-140-8
Klasyfikacja Merck : 13,01660