Drukuj
Chlorek wapnia dihydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Calcium Chloride Dihydrate, Calcium dichloride
MQ200
C7902-1KG C7902-500G
SIALC7902-1KGEA 603 PLN
SIALC7902-1KG SIALC7902-500G
Chlorek wapnia dihydrat, Sigma-Aldrich®
Chlorek wapnia dihydrat
Formuła: CaCl₂·2H₂O
MW: 147.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 1600
Temp. topnienia: 176
Gęstość: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149613
Numer CAS: 10035-04-8
Numer WE (dawny EINECS): 233-140-8
Klasyfikacja Merck : 13,01660