Drukuj
Chlorek wapnia dihydrat 99-105% ACS
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
0556-1KGEA 1150 PLN
0556-1KG 0556-2.5KG 0556-500G
Chlorek wapnia dihydrat 99-105% ACS
Chlorek wapnia dihydrat
Formuła: CaCl₂·2H₂O
Temp. Wrzenia: 1600 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 176 °C
Gęstość: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149613
Numer CAS: 10035-04-8
Numer WE (dawny EINECS): 233-140-8
Klasyfikacja Merck : 13,01660
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Ammonium <0.005%
Assay 99 – 105%
Barium ≤0.005%
Heavy Metals (as Pb) ≤0.0005%
Insolubles ≤0.01%
Iron ≤0.001%
Magnesium ≤0.005%
Oxidizers (as NO₃) ≤0.003%
pH (5%, Water) @25 °C 4.5 – 8.5
Potassium ≤0.01%
Sodium ≤0.02%
Strontium ≤0.1%
Sulphate ≤0.01%