bromek strontu heksahydrat ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B22553.22
B22553.36
B22553.22EA
462
PLN
B22553.22
B22553.36
bromek strontu heksahydrat ≥99%
bromek strontu heksahydrat
Purity: 99%
CAS No.: 7789-53-9
Molecular Formula: Br2Sr.6H2O
Formula Weight: 355.53 (247.44anhy)
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,8837
MDL No.: MFCD00150361
Formuła:
Br₂Sr·6H₂O Gęstość: 2,386 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150361 Numer CAS: 7789-53-9 Numer WE (dawny EINECS): 233-969-5 Klasyfikacja Merck : 14,8837 |