Drukuj
bromek strontu heksahydrat ≥95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
72105.22 72105.36
72105.22EA 386 PLN
72105.22 72105.36
bromek strontu heksahydrat ≥95%
bromek strontu heksahydrat
Purity: 95% CAS No.: 7789-53-9 Molecular Formula: Br2Sr.6H2O Formula Weight: 355.53 (247.44anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.386 Appearance: White Odour: Odourless Solubility: Soluble in water, alcohol Merck Reference: 14,8837 MDL No.: MFCD00150361
Formuła: Br₂Sr·6H₂O
Gęstość: 2,386
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150361
Numer CAS: 7789-53-9
Numer WE (dawny EINECS): 233-969-5
Klasyfikacja Merck : 14,8837