Drukuj
Bromek magnezu heksahydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
216844-1KG 216844-250G
SIAL216844-1KGEA 1160 PLN
SIAL216844-1KG SIAL216844-250G
Bromek magnezu heksahydrat, Sigma-Aldrich®
Bromek magnezu heksahydrat
Formuła: Br₂Mg·6H₂O
Temp. topnienia: 146 °C
Gęstość: 2 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00149780
Numer CAS: 13446-53-2
Numer WE (dawny EINECS): 232-170-9