Bromek magnezu heksahydrat ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 98+%
CAS No.: 13446-53-2
Molecular Formula: Br2Mg.6H2O
Formula Weight: 292.22 (184.13anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.00
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
Melting Point: 172°
Solubility: Soluble in water, somewhat soluble in alcohol
MDL No.: MFCD00149780
Formuła:
Br₂Mg·6H₂O Temp. topnienia: 172 °C Gęstość: 2,00 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149780 Numer CAS: 13446-53-2 Numer WE (dawny EINECS): 232-170-9 |