Drukuj
Bromek magnezu heksahydrat 99+% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
202510010 202512500
ACRO202510010EA 679 PLN
ACRO202510010 ACRO202512500
Bromek magnezu heksahydrat 99+% for analysis
Bromek magnezu heksahydrat
Formuła: Br₂Mg·6H₂O
MW: 292.2 g/mol
Temp. topnienia: 165 °C (temp. rozkładu)
Numer MDL: MFCD00149780
Numer CAS: 13446-53-2
Numer WE (dawny EINECS): 232-170-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
pH 6 to 8 (5 % at 20°C)
Chloride (Cl) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Cadmium (Cd) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm