bromek wapnia dihydrat 95
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
18820.06
18820.22
18820.36
18820.06EA
306
PLN
18820.06
18820.22
18820.36
bromek wapnia dihydrat 95
bromek wapnia dihydrat
Purity: 95%
CAS No.: 71626-99-8
Molecular Formula: CaBr2.xH2O
Formula Weight: 199.90(anhy)
Physical Form: Powder
Appearance: White
MDL No.: MFCD00149608
Formuła:
Br₂Ca·H₂O MW: 217.9 g/mol Gęstość: 2.295 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149608 Numer CAS: 71626-99-8 Numer WE (dawny EINECS): 232-164-6 |