Bromek baru dihydrat ≥99.3%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
12197.22
12197.36
12197.22EA
489
PLN
12197.22
12197.36
Bromek baru dihydrat ≥99.3%
Bromek baru dihydrat
Purity: 99.3%
CAS No.: 7791-28-8
Molecular Formula: BaBr2.2H2O
Formula Weight: 333.17 (297.14anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 3.58
Appearance: White
Solubility: Very soluble in water, soluble in methanol
Merck Reference: 14,968
UN No.: 1564
MDL No.: MFCD00149153
Formuła:
BaBr₂·2H₂O MW: 333.17 g/mol Temp. topnienia: 850 Gęstość: 3.58 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149153 Numer CAS: 7791-28-8 Numer WE (dawny EINECS): 234-140-0 Jednostka: 1564 ADR: 6.1 III |